2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1235-25G
A1235-500G
A1235-100G
TCIAA1235-25GEA
17
EUR
TCIAA1235-25G
TCIAA1235-500G
TCIAA1235-100G
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Formula:
C₇H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 161°C Pto. de inflamación: 59°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00038233 Núm. CAS: 2439-35-2 EINECS: 219-460-0 UN: 3302 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...