Azodicarboxilato de diisopropilo 40% ∼1.9 mol/L in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
A1246-25G A1246-250G A1246-100G
TCIAA1246-25GEA 18 EUR
TCIAA1246-25G TCIAA1246-250G TCIAA1246-100G
Azodicarboxilato de diisopropilo 40% ∼1.9 mol/L in toluene
Azodicarboxilato de diisopropilo
Formula: C₈H₁₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008875
Núm. CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 40.0 to 44.0 w/w%