4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1251-1G A1251-5G
TCIAA1251-1GEA 123 EUR
TCIAA1251-1G TCIAA1251-5G
4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (by titrimetric analysis)
4-Amino-4'-nitrobiphenyl
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00093527
Núm. CAS: 1211-40-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C