Hexyl acrylate ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
A1257-25ML A1257-500ML
TCIAA1257-25MLEA 30 EUR
TCIAA1257-25ML TCIAA1257-500ML
Hexyl acrylate ≥96.0% (por GC) estabilizado
Hexyl acrylate
Formula: C₉H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00048881
Núm. CAS: 2499-95-8
EINECS: 219-698-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %