2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1259-1G
A1259-5G
TCIAA1259-1GEA
128
EUR
TCIAA1259-1G
TCIAA1259-5G
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Formula:
C₇H₉NO₂ |
Número MDL:
MFCD00052002 Núm. CAS: 39547-15-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |