Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1267-25G
A1267-5G
TCIAA1267-25GEA
495
EUR
TCIAA1267-25G
TCIAA1267-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formula:
C₁₅H₁₂AlF₉O₆ |
Número MDL:
MFCD00042062 Núm. CAS: 14354-59-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 122.0 deg-C |