Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
A1271-1G A1271-10G
TCIAA1271-1GEA 18 EUR
TCIAA1271-1G TCIAA1271-10G
Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formula: C₈H₈N₄O₄
Número MDL: MFCD00191298
Núm. CAS: 1019-57-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C