Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1273-1G A1273-10G
TCIAA1273-1GEA 23 EUR
TCIAA1273-1G TCIAA1273-10G
Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Número MDL: MFCD00137172
Núm. CAS: 1567-89-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C