2-Amino-p-cresol hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-methylaniline Hydrochloride, 2-Amino-4-methylphenol Hydrochloride
A1276-25G
A1276-500G
TCIAA1276-25GEA
22
EUR
TCIAA1276-25G
TCIAA1276-500G
2-Amino-p-cresol hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-p-cresol hydrochloride
Formula:
C₇H₉NO MW: 159,61 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191600 Núm. CAS: 2977-71-1 EINECS: 221-026-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |