N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane
A1280-25G A1280-500G
TCIAA1280-25GEA 64 EUR
TCIAA1280-25G TCIAA1280-500G
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (por GC)
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine
Formula: C₇H₁₈N₂O₂
MW: 162,23 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de inflamación: 138°C
Número MDL: MFCD00047971
Núm. CAS: 4985-85-7
EINECS: 225-642-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %