Allylsuccinic anhydride ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2-Propenyl)butanedioic Anhydride, 4-Pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride
A1283-25G A1283-5G
TCIAA1283-25GEA 134 EUR
TCIAA1283-25G TCIAA1283-5G
Allylsuccinic anhydride ≥97.0% (por GC)
Allylsuccinic anhydride
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Número MDL: MFCD00085227
Núm. CAS: 7539-12-0
EINECS: 231-412-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %