Bismuto oxicarbonato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dioxicarbonato de dibismuto
A12483.0B A12483.18 A12483.30
A12483.0BEA 304 EUR
A12483.0B A12483.18 A12483.30
Bismuto oxicarbonato
Bismuto oxicarbonato
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Formula: (BiO)₂CO₃
MW: 509.97 g/mol
Densidad: 6.86
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010877
Núm. CAS: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Índice Merck: 13,01283