Allyl-p-tolyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1287-25G A1287-5G
TCIAA1287-25GEA 291 EUR
TCIAA1287-25G TCIAA1287-5G
Allyl-p-tolyl ether ≥95.0% (por GC)
Allyl-p-tolyl ether
Formula: C₁₀H₁₂O
Número MDL: MFCD00026098
Núm. CAS: 23431-48-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %