2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1288-25G
A1288-500G
TCIAA1288-25GEA
20
EUR
TCIAA1288-25G
TCIAA1288-500G
2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
Formula:
C₁₀H₆ClNO₂ |
Número MDL:
MFCD00001680 Núm. CAS: 2797-51-5 EINECS: 220-529-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 199.0 to 203.0 deg-C |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |