Ácido 5-aminoisoftalato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1290-25G
A1290-500G
A1290-100G
TCIAA1290-25GEA
16
EUR
TCIAA1290-25G
TCIAA1290-500G
TCIAA1290-100G
Ácido 5-aminoisoftalato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-aminoisoftalato
Formula:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002522 Núm. CAS: 99-31-0 EINECS: 202-748-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0% (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 6.0 % |