2-Aminoethyl isopropyl ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Isopropoxyethylamine, 2-Isopropoxyethanamine
A1296-25ML A1296-5ML
TCIAA1296-25MLEA 557 EUR
TCIAA1296-25ML TCIAA1296-5ML
2-Aminoethyl isopropyl ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoethyl isopropyl ether
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.17 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00191603
Núm. CAS: 81731-43-3
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %