(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1297-1G A1297-5G
TCIAA1297-1GEA 37 EUR
TCIAA1297-1G TCIAA1297-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
Formula: C₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145252
Núm. CAS: 36394-75-9
EINECS: 420-610-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %