(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1299-25G A1299-5G
TCIAA1299-25GEA 394 EUR
TCIAA1299-25G TCIAA1299-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 142°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191370
Núm. CAS: 6034-46-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -55.0 deg (C=7, CHCl3)