(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
A1301-1G A1301-5G
TCIAA1301-1GEA 91 EUR
TCIAA1301-1G TCIAA1301-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00191371
Núm. CAS: 22795-99-9
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -94.0 to -97.0 deg (C=0.9, CHCl3)