3-Acetyl-2-(methylaminosulphonyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1315-5G A1315-1G
TCIAA1315-5GEA 381 EUR
TCIAA1315-5G TCIAA1315-1G
3-Acetyl-2-(methylaminosulphonyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
3-Acetyl-2-(methylaminosulphonyl)thiophene
Formula: C₇H₉NO₃S₂
Número MDL: MFCD00191372
Núm. CAS: 138891-01-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C