2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(7-Hydroxybenzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-7-hydroxycoumarone
A1316-10G A1316-5G
TCIAA1316-10GEA 114 EUR
TCIAA1316-10G TCIAA1316-5G
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Número MDL: MFCD00191373
Núm. CAS: 40020-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity