4-Acetyl-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1-(4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-4'-methyldiphenyl

A1322-5G A1322-1G
TCIAA1322-5GEA 163 EUR
TCIAA1322-5G TCIAA1322-1G
4-Acetyl-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Acetyl-4'-methylbiphenyl
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Número MDL: MFCD00191374
Núm. CAS: 5748-38-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be42177b562d29aea1311c0bdba9bcf33caa3c3&vid=0be42177b562d29aea1311c0bdba9bcf33caa3c3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR