2-Propoxyethylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoethylpropylether, 2-Aminoethyl Propyl Ether, O-Propylethanolamine
A1325-25ML A1325-5ML
TCIAA1325-25MLEA 618 EUR
TCIAA1325-25ML TCIAA1325-5ML
2-Propoxyethylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Propoxyethylamine
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.17 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD00047955
Núm. CAS: 42185-03-5
EINECS: 255-699-7
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %