(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: SAMP
A1335-1G A1335-5G
TCIAA1335-1GEA 166 EUR
TCIAA1335-1G TCIAA1335-5G
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00064485
Núm. CAS: 59983-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -78.0 to -84.0 deg (neat)