4-Amino-p-terphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [1,1:4,1-Terphenyl]-4-amine
A1340-1G A1340-25G A1340-5G
TCIAA1340-1GEA 58 EUR
TCIAA1340-1G TCIAA1340-25G TCIAA1340-5G
4-Amino-p-terphenyl ≥97.0% (por GC)
4-Amino-p-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₅N
MW: 245,33 g/mol
Número MDL: MFCD00191302
Núm. CAS: 7293-45-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C