1,3-Adamantanedicarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1358-25G
A1358-5G
TCIAA1358-25GEA
246
EUR
TCIAA1358-25G
TCIAA1358-5G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₆O₄ |
Número MDL:
MFCD00167790 Núm. CAS: 39269-10-8 EINECS: 254-395-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |