Methylthiomethyl acetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic Acid Methylthiomethyl Ester
A1368-25G A1368-5G
TCIAA1368-25GEA 85 EUR
TCIAA1368-25G TCIAA1368-5G
Methylthiomethyl acetate ≥95.0% (por GC)
Methylthiomethyl acetate
Formula: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: 44°C
Número MDL: MFCD00075528
Núm. CAS: 16437-69-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %