N-Boc-1,3-propanediamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
A1372-1G A1372-5G
TCIAA1372-1GEA 32 EUR
TCIAA1372-1G TCIAA1372-5G
N-Boc-1,3-propanediamine ≥98.0% (por GC)
N-Boc-1,3-propanediamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.244 g/mol
Número MDL: MFCD00210021
Núm. CAS: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency