N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
A1373-1G
A1373-25G
A1373-5G
TCIAA1373-1GEA
50
EUR
TCIAA1373-1G
TCIAA1373-25G
TCIAA1373-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Formula:
C₉H₂₀N₂O₂ MW: 188,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00210019 Núm. CAS: 68076-36-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |