N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-Aminopentyl)carbamate, tert-Butyl (5-aminopentyl)carbamate, N-(5-Aminoamyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-pentanediamine, N-(5-Aminopentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, NH2-C5-NH-Boc, N-Boc-1,5-pentanediamine
A1374-1G A1374-5G
TCIAA1374-1GEA 76 EUR
TCIAA1374-1G TCIAA1374-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Número MDL: MFCD00210020
Núm. CAS: 51644-96-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %