N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
A1375-1G
A1375-25G
A1375-5G
TCIAA1375-1GEA
24
EUR
TCIAA1375-1G
TCIAA1375-25G
TCIAA1375-5G
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formula:
C₁₁H₂₄N₂O₂ MW: 216.33 g/mol Pto. de inflamación: 125°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00671489 Núm. CAS: 51857-17-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |