tert-Butyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acrylic Acid tert-Butyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1389-25ML A1389-500ML
TCIAA1389-25MLEA 17 EUR
TCIAA1389-25ML TCIAA1389-500ML
tert-Butyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
tert-Butyl acrylate
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de inflamación: 19°C
Número MDL: MFCD00008809
Núm. CAS: 1663-39-4
EINECS: 216-768-7
UN: 2348
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %