4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic Acid 4-Hydroxybutyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1390-25G A1390-500G A1390-100G
TCIAA1390-25GEA 17 EUR
TCIAA1390-25G TCIAA1390-500G TCIAA1390-100G
4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
4-Hydroxybutyl acrylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00010261
Núm. CAS: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %