4-(1-Adamantyl)phenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Adamantan-1-yl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane
A1392-1G A1392-5G
TCIAA1392-1GEA 46 EUR
TCIAA1392-1G TCIAA1392-5G
4-(1-Adamantyl)phenol ≥99.0% (por GC)
4-(1-Adamantyl)phenol
Formula: C₁₆H₂₀O
MW: 228,34 g/mol
Número MDL: MFCD00168143
Núm. CAS: 29799-07-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C