2-Phenoxyethyl acrylate ≥93.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic Acid 2-Phenoxyethyl Ester, Ethylene Glycol Monophenyl Ether Acrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1400-25G A1400-500G
TCIAA1400-25GEA 16 EUR
TCIAA1400-25G TCIAA1400-500G
2-Phenoxyethyl acrylate ≥93.0% (por GC) estabilizado
2-Phenoxyethyl acrylate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.21 g/mol
Pto. de inflamación: 141°C
Número MDL: MFCD00053696
Núm. CAS: 48145-04-6
EINECS: 256-360-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 1.0