2-Methoxyethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1405-25ML A1405-500ML
TCIAA1405-25MLEA 17 EUR
TCIAA1405-25ML TCIAA1405-500ML
2-Methoxyethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Methoxyethyl acrylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 56°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00048149
Núm. CAS: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %