1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Acetylpyrrolidin-2-one
A1418-5G
A1418-25G
TCIAA1418-5GEA
53
EUR
TCIAA1418-5G
TCIAA1418-25G
1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
1-Acetyl-2-pyrrolidone
Formula:
C₆H₉NO₂ MW: 127.14 g/mol Pto. Ebullición: 231°C |
Número MDL:
MFCD00014101 Núm. CAS: 932-17-2 EINECS: 213-248-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...