Allyl benzyl ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Allyl Benzyl Ether, ((Allyloxy)methyl)benzene
A1427-100ML A1427-25ML
TCIAA1427-100MLEA 244 EUR
TCIAA1427-100ML TCIAA1427-25ML
Allyl benzyl ether ≥99.0% (por GC)
Allyl benzyl ether
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00078288
Núm. CAS: 14593-43-2
EINECS: 238-638-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %