Sodium anthraquinone-1-sulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Anthraquinone-1-sulphonic acid Sodium Salt, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1-anthraquinonesulphonic acid sodium salt, 1-Anthraquinonesulphonic acid sodium salt, Sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1-sulphonate
A1428-25G A1428-250G
TCIAA1428-25GEA 20 EUR
TCIAA1428-25G TCIAA1428-250G
Sodium anthraquinone-1-sulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Sodium anthraquinone-1-sulphonate
Formula: C₁₄H₈O₅S
Número MDL: MFCD00037145
Núm. CAS: 128-56-3
EINECS: 204-894-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot Water almost transparency