Sodium-4-acetylbenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4'-Acetophenonesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 4-acetylbenzenesulphonate, 4-Acetylbenzenesulphonic acid Sodium Salt
A1430-5G
A1430-1G
TCIAA1430-5GEA
255
EUR
TCIAA1430-5G
TCIAA1430-1G
Sodium-4-acetylbenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-4-acetylbenzenesulphonate
Formula:
C₈H₈O₄S MW: 222.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00007510 Núm. CAS: 61827-67-6 EINECS: 263-259-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |