Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,8-Anthracenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
A1433-5G A1433-1G
TCIAA1433-5GEA 783 EUR
TCIAA1433-5G TCIAA1433-1G
Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate
Formula: C₁₈H₁₄O₄
MW: 294.31 g/mol
Número MDL: MFCD01321126
Núm. CAS: 93655-34-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency