Acetoxime O-(2,4,6-Trimethylphenylsulphonate) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Acetone O-(2,4,6-Trimethylphenylsulphonyl)oxime, O-(2,4,6-Trimethylphenylsulphonyl)acetoxime
A1441-25G
A1441-5G
TCIAA1441-25GEA
279
EUR
TCIAA1441-25G
TCIAA1441-5G
Acetoxime O-(2,4,6-Trimethylphenylsulphonate) ≥98.0% (by HPLC)
Acetoxime O-(2,4,6-Trimethylphenylsulphonate)
Formula:
C₁₂H₁₇NO₃S MW: 255,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD01321127 Núm. CAS: 81549-07-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 94.0 to 98.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |