N-Allyloxyphthalimide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1447-25G A1447-5G
TCIAA1447-25GEA 170 EUR
TCIAA1447-25G TCIAA1447-5G
N-Allyloxyphthalimide ≥98.0% (por GC)
N-Allyloxyphthalimide
Formula: C₁₁H₉NO₃
Número MDL: MFCD00173307
Núm. CAS: 39020-79-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C