(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1450.0005 A1450-1G A1450-5G
TCIAA1450.0005EA 330 EUR
TCIAA1450.0005 TCIAA1450-1G TCIAA1450-5G
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
Formula: C₄H₈BrNO₂
Pto. de fusión: 184°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631290
Núm. CAS: 15159-65-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +19.0 deg (C=1, MeOH)