(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1453-25G A1453-5G
TCIAA1453-25GEA 167 EUR
TCIAA1453-25G TCIAA1453-5G
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00004249
Núm. CAS: 51019-43-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -151 to -155 deg (C=2, Aceton)