2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A1459-1G A1459-5G
TCIAA1459-1GEA 21 EUR
TCIAA1459-1G TCIAA1459-5G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥98.0% (by HPLC)
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Formula: C₁₆H₂₃NO₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006595
Núm. CAS: 7772-79-4
EINECS: 231-865-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +3.5 deg (C=5, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency