1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
A1477-25G A1477-5G
TCIAA1477-25GEA 1457 EUR
TCIAA1477-25G TCIAA1477-5G
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (por GC) estabilizado
1-Cyanovinyl acetate
Formula: C₅H₅NO₂
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de inflamación: 69°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001868
Núm. CAS: 3061-65-2
EINECS: 221-303-6
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %