(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 74-76% in water estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Acrylamido-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1493-25ML A1493-500ML
TCIAA1493-25MLEA 16 EUR
TCIAA1493-25ML TCIAA1493-500ML
(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 74-76% in water estabilizado
(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride
Formula: C₉H₁₉ClN₂O
MW: 206,71 g/mol
Número MDL: MFCD00274249
Núm. CAS: 45021-77-0
EINECS: 256-181-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1afe8f9b152361ad44e59468a7121bec1caa46a6&vid=4aa2e7fd84056ceeaea704e15389db22fbf07c70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Concentration (Bromination Method) 74.0 to 76.0 w/w%
Water 24.0 to 26.0 %