Diethyl acetonylmalonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1503-1G A1503-5G
TCIAA1503-1GEA 50 EUR
TCIAA1503-1G TCIAA1503-5G
Diethyl acetonylmalonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl acetonylmalonate
Formula: C₁₀H₁₆O₅
Número MDL: MFCD00177949
Núm. CAS: 23193-18-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %