1-Methyl-2-aminoterephthalate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1507-25G A1507-5G
TCIAA1507-25GEA 131 EUR
TCIAA1507-25G TCIAA1507-5G
1-Methyl-2-aminoterephthalate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formula: C₉H₉NO₄
Número MDL: MFCD00189374
Núm. CAS: 60728-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 221.0 deg-C